Pienikokoinen, yksinkertainen, kynämallinen mittari, jolla saadaan nopeasti tarkat tulokset. Soveltuu erinomaisesti maanviljelyyn, koulutukseen, hedelmien ja vihannesten pesuun, uima-altaisiin, jäteveden käsittelyyn, paperin valkaisuun ja vesiviljelyyn liittyviin mittauksiin.
- Graafinen LCD-näyttö, vedenkestävä kotelo, IP 67
- Vaihdettavat elektrodit
- Pysyvään muistiin voidaan tallentaa 50 tietojoukkoa (pH ja absoluuttinen/suhteellinen ORP, lämpötila, päivämäärä- ja aikaleima)
- GLP-toiminto tallentaa ja näyttää viimeisimmät kalibrointitiedot
- Automaattinen lämpötilakompensointi, automaattinen kalibrointi ja puskurintunnistus
Warranty: 1 year (instrument)/6 months (electrode).
Tilaustiedot: 4×LR44-paristot.