Hait: Ionimittarit
Ioniselektiivisillä mittareilla voi mitata erilaisia ioneja nestemäisissä, kiinteissä, viskoosisissa tai jauhemaisissa näytteissä anturilla, jossa on ioniselektiivinen kalvo. Mittarit soveltuvat tutkimus- ja teollisuuskäyttöön useilla aloilla, kuten maataloudessa ja elintarviketestauksessa.
4 results were found
Sort Results
Luettelonäkymä
Easy View (new)