  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Elektroforeesi, virtalähteet"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR® electrophoresis power supplies are ideal for most general electrophoresis applications including DNA, RNA and protein separations and Western blo...
Tuoteluettelon nro: (700-0112)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR Collection -virtalähteet sopivat useisiin sovelluksiin, esimerkiksi DNA-, RNA- ja proteiinielektroforeesiin sekä blottaukseen. Turvallisiksi suunn...
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Toimittaja:  CONSORT
Kuvaus:   Kattava valikoima virtalähteitä monenlaisiin elektroforeesisovelluksiin: DNA-sekvensointi, vaakataso-IEF, geelien vaaka- ja pystyajot, elektroeluutio,...
Tuoteluettelon nro: (732-1695)
Toimittaja:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Kuvaus:   Monipuolinen PS300B-virtalähde soveltuu useimpiin elektroforeesitekniikoihin.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-1693)
Toimittaja:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Kuvaus:   PS200HC on 200 V suurvirtalähde, joka soveltuu erinomaisesti laajamittaiseen elektroforeesiblottaukseen ja matalajännitteisiin elektroforeesiajoi...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-2381)
Toimittaja:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Kuvaus:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  CBS / SCIENTIFIC
Kuvaus:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 20
  1  2  3  Seuraava