Kattava valikoima virtalähteitä monenlaisiin elektroforeesisovelluksiin: DNA-sekvensointi, vaakataso-IEF, geelien vaaka- ja pystyajot, elektroeluutio, Western blottaus ja semi-dry-blottaus.
Pysyvään muistiin voidaan tallentaa enintään yhdeksän erilaista usein käytettyä ohjelmaa, joista jokaisessa on max. yhdeksän vaihetta. Kaikki laitteet lukevat jännitteen 1 V välein, virran 1 mA välein ja tehon 1 W välein. Ohjelma siirtyy automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, jolloin laite soveltuu myös erikoistekniikoille. Parhaillaan käynnissä olevan vaiheen parametrejä voi muuttaa keskeyttämättä ajoa. Kaikissa malleissa on seuraavat ominaisuudet: manuaalinen ohjelmointi, crossover mA/V ja automaattinen ajon jatkuminen sähkökatkon jälkeen.
Tilaustiedot: Mukana käyttöohje ja virtajohto. EV232-, EV233- ja EV262-mallit sisältävät 3 lisäparia ²/₄ mm sovittimia (E200).