Hait: Pystysuorat geelielektroforeesijärjestelmät
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: For 16×14 cm gels, the Twin M is a versatile system for SDS PAGE applications, in addition to non denaturing electrophoresis of proteins, SSCPs and di...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The shiroGEL vertical 20 offers application flexibility and is distinguished by its ease of gel casting and set-up, requiring only four screws to secu...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited to rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple-...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The PerfectBlue Twin S system is designed for rapid separation of typical 10×10 cm mini gels. Due to its small size and a separation capacity of 6 to ...
Tuoteluettelon nro: (700-0292)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: shiroGEL Mini Vertical PAGE -elektroforeesilaite on modulaarinen laite, jolla voidaan tehdä PAGE-analyysi ja elektroblottaus samassa kammiossa pelkäst...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: OWL SCIENTIFIC
Kuvaus: The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available c...
Tuoteluettelon nro: (730-0311)
Toimittaja: OWL SCIENTIFIC
Kuvaus: The Owl™ P81 is a compact, single sided vertical electrophoresis system designed for economical, quick protein runs.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (720-2856)
Toimittaja: OWL SCIENTIFIC
Kuvaus: Elektroforeesijärjestelmä, Dual gel vertical gel electrophoresis, Dual gel, uncooled, Owl P82, 100×80 - 100 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (80-6479-57)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: The key to outstanding, reproducible electrophoresis results is temperature control. Gels unequally cooled on their two faces produce slanted bands ap...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (80-6418-77)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: The simple, modular design of miniVE vertical electrophoresis system consolidates all the small parts for electrophoresis and blotting into one conven...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (732-1427)
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: Designed for separation of proteins on polyacrylamide gels, the MV10 unit holds one 9×19 cm gel cassette and can accommodate most pre-cast or self-mad...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Roth Carl
Kuvaus: Elektroforeesijärjestelmä, Vertical dual plate electrophoresis, Mini vertical dual plate, Coolable, 200×140 mm, Tilavuus: 20 gels
Toimittaja: Roth Carl
Kuvaus: Elektroforeesijärjestelmä, Vertical dual plate electrophoresis, Maxi vertical dual plate, Coolable, 285×275 mm, Tilavuus: 48 gels
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom