Hait: Elektroporaatio
Elektroporaatiossa soluihin johdetaan lyhyt, korkeajännitteinen sähkövirta, jolla lisätään solukalvon läpäisevyyttä jolloin pystytään siirtämään DNA:ta, RNA:ta tai proteiineja solujen sisään rikkomatta niiden rakennetta.
Elektroporaatiossa soluihin johdetaan lyhyt, korkeajännitteinen sähkövirta, jolla lisätään solukalvon läpäisevyyttä jolloin pystytään siirtämään DNA:ta, RNA:ta tai proteiineja solujen sisään rikkomatta niiden rakennetta.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: The Multiporator® is designed for the electroporation of eukaryotic cells. Applications include the transfection of animal and human cell lines, embry...
Toimittaja: BTX
Kuvaus: The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Toimittaja: BTX
Kuvaus: Elektroporaatiojärjestelmä, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-dermal), sisältyy: AgilePulse™ ID pulse generator, parallel needle array handle, 4×2mm needle array 4 mm gap (3 each), 6×2 mm needle array 4 mm gap (3 each), cables and manual
Toimittaja: BTX
Kuvaus: The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Toimittaja: BTX
Kuvaus: The ECM 399 system is an economical electroporation system for gram negative bacteria and yeast applications. Ideal for basic transformation in resear...
Tuoteluettelon nro: (BTXI45-0654)
Toimittaja: BTX
Kuvaus: The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BTX
Kuvaus: The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Toimittaja: BTX
Kuvaus: Gemini twin-wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These wav...
Toimittaja: BTX
Kuvaus: The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom