Elektrodi, Caliper
Toimittaja: BTX
732-0002EA 1400 EUR
732-0002 732-0001
Elektrodi, Caliper
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet Elektroporaatioelektrodit
Kestokäyttöiset Caliper-elektrodit ovat työntömalliset elektrodit, jotka soveltuvat monenlaisiin in vivo -sovelluksiin, kuten lääkeaineiden tai geenien siirtämiseen. Caliper-elektrodit muodostuvat työntöosasta ja levyelektrodiparista.
  • Elektrodien väliä voi säätää työntöosalla
  • Molekyylin injektoimisen jälkeen elektrodeilla tartutaan kohdekudokseen, johon johdetaan BTX-generaattorilla tuotetut elektroporaatiopulssit
  • Caliper-elektrodien muodostama sähkökenttä aikaansaa hetkellisiä aukkoja kudoksen soluihin ja molekyylit pääsevät näistä aukoista solun sisään
Saatavana on kaksi mallia. Pienten eläinten käsittelyyn soveltuvassa mallissa on 1×1 cm:n työntöosa ja messinkiset levyelektrodit. Suurempien elektrodien mukana toimitetaan kahdet ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyelektrodit (1,5×1,5 cm tai 2×2 cm). Nämä soveltuvat työskentelyyn suurilla pinta-aloilla.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V (depending on electrode gap).