Hait: Pyöröhaihduttimet
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This is a basic chemical laboratory instrument suitable for evaporation, distillation and separation of chemicals. It can be used as a multifunctional...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This is an essential instrument for use in chemical laboratories for efficient and gentle removal of solvents from samples by evaporation. It offers a...
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Toimittaja: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Kuvaus: Suuret haihduttimet, 20 L.
Toimittaja: IKA
Kuvaus: The RV 3 rotary evaporator is the ideal entry-level model from the IKA rotary evaporator portfolio. It is suitable for a multitude of uses in the chem...
Tuoteluettelon nro: (181-0471)
Toimittaja: KNF
Kuvaus: These two evaporators were designed to provide reliable daily performance in different laboratory environments.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: These entry-level evaporators are ideal for all standard evaporation applications in universities and research laboratories. The functions of the RV10...
Tuoteluettelon nro: (531-1453)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: The RV 10 auto pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator set-up. In addition to the rotary evaporator RV 10 auto, t...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic cont...
Toimittaja: IKA
Kuvaus: Kuumennushauteella varustetun pyöröhaihduttimen etupuolella olevat ergonomiset säätimet tekevät käytöstä helppoa ja turvallista.
Tuoteluettelon nro: (IKAA10012324)
Toimittaja: IKA
Kuvaus: The RV 3 pro V-C Complete package is the complete solution for your rotary evaporator setup as all components and connections required for operation a...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: Cole Parmer
Kuvaus: Quality, efficient evaporators at an affordable price.
Tuoteluettelon nro: (BUCH11I300S40)
Toimittaja: BUCHI
Kuvaus: Interface I-300 for use with BUCHI Rotavapour® R-21x/V-7x0 models.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BUCHI
Kuvaus: The R-100 is available as a stand-alone unit or as a complete ready to use kit (Essential Solution kit). The Essential Solution kits provide an econom...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom