Pyöröhaihduttimet, Laborota 20 -control
Toimittaja: Heidolph
Laborota 20 control
531-3411EA 0 EUR
531-3411 531-3415 531-3436
Pyöröhaihduttimet, Laborota 20 -control
Haihduttimet Pyöröhaihduttimet
Suuret haihduttimet, 20 L.
  • Erilliset, kirkkaat digitaalinäytöt kaikille tislausparametreille
  • Yksittäin ohjelmoitavat rampit
  • Patentoidun haihdutinpullon tukijärjestelmän ansiosta voidaan käyttää ilman muita henkilöitä
Sisäänrakennettu tyhjiö- ja lämpötilaohjain
Mukana tuleva itsetäyttyvä vesihaudejärjestelmä ei aiheuta huolta kuivumisesta
Patentoidut vastaanottokasetit vahtivat lasitarvikkeita rikkoutumisen varalta ja samalla antavat tukea pullojen pystyssä pysymiselle
Vastaanottopulloissa vahvistetut pohjan tyhjennysventtiilit standardina ominaisuutena
RS 232 -liitäntä tislausprosessin ohjelmoimista tai tarkkailemista varten
Valikoima erilaisia lasitarvikkeita:
R: sisältää yhden nousevan jäähdyttäjän, yhden 20 litran haihdutuspullon ja yhden 10 litran keruupullon. Suositellaan kaikkiin perustislauksiin.
R Shorty: on samanlainen kuin R-lasitarvikkeet, mutta siinä on 320 mm lyhyempi jäähdytäjä. Tislauskapasiteetti on sama. Soveltuu hyvin käytettäväksi vetokaapin tai korkeiden astioiden kanssa.
RC: sisältää yhden nousevan jäähdyttäjän, yhden 20 litran haihdutuspullon ja kaksi 10 litran keruupulloa. Suositellaan kaikkiin perustislauksiin.
RC Shorty: on samanlainen kuin lasitarvikesarja RC, mutta siinä on 320 mm lyhyempi jäähdyttäjä. Tislauskapasiteetti on sama. Soveltuu hyvin käytettäväksi vetokaapin tai korkeiden astioiden kanssa.
A: sisältää yhden laskevan jäähdyttäjän, yhden paisunta-astian, yhden 20 litran haihdutuspullon ja yhden 10 litran keruupullon. Sarjaa suositellaan läikkyvien ja vaahtoavien liuottimien käsittelyyn.
AC: sisältää yhden laskevan jäähdyttäjän, yhden paisunta-astian, yhden 20 litran haihdutuspullon ja kaksi 10 litran keruupulloa. Sarjaa suositellaan läikkyvien ja vaahtoavien liuottimien käsittelyyn.
A2: sisältää yhden nousevan ja yhden laskevan jäähdyttäjän, yhden paisunta-astian, yhden 20 litran haihdutuspullon ja yhden 10 litran keruupullon. Sarjaa suositellaan alhaisen kiehumispisteen liuottimille ja korkeaan saantoon.
A2C: sisältää yhden nousevan ja yhden laskevan jäähdyttäjän, yhden paisunta-astian, yhden 20 litran haihdutuspullon, kaksi 10 litran keruupulloa. Sarjaa suositellaan alhaisen kiehumispisteen liuottimille ja korkeaan saantoon.
Laborota 20 control compact: Vakiomalli.
Laborota 20 control safety: Malli, jossa on sisäänpainumis-/räjähdyssuoja.
- Haihdutinpullo turvapäällystettyä lasia
- Suojakupu, jossa läpinäkyvä muovi peittää koko lasitarvikekokoelman
Molemmissa malleissa on samat tekniset tiedot, mutta vain Laborota 20 safety -mallissa on nämä turvaominaisuudet:
- Metallirungosta ja suojalasista koostuva kupu peittää hauteen
- Iskunkestävä PMMA-ovi suojaa lasitarvikkeita
- Iskunkestävät lukkiutuvat PMMA-ovet peittävät keruupullokasetit