Hait: Automaattiset uutinjärjestelmät
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (GILI26150006)
Toimittaja: GILSON LCMS
Kuvaus: This compact ASPEC® system combines positive pressure solid phase extraction (SPE) with small footprint and precise liquid handling for reliable autom...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (GILI2614010)
Toimittaja: GILSON LCMS
Kuvaus: This ASPEC® system for positive pressure solid phase extraction (SPE) automation maximises throughput by processing up to four samples in parallel. Wi...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (VELPF30520204)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: In order to perform a reliable raw fibre analysis, the sample must have a low fat content (\<1%). For those samples that exceed this value, a prelimin...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: A fully automated and cloud enabled solvent extractor capable of a high sample throughput, offering state-of-the-art technology for a fast, precise an...
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: The SER 148/3 and SER 148/6 can be used to separate a substance or a group of elements (e.g. fat) from solid and semi-solid samples according to the R...
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00218451)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembl...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom