Yleiskäyttöiset kaappipakastimet, GX, GSS ja GP mallit
Toimittaja: Liebherr
LIEBGP1486EA 0 EUR
LIEBGP1486 LIEBGP1476 471-1068 LIEBGP1213 471-0414 LIEBGP1376X 471-1067 LIEBGP2733X LIEBGP2433X LIEBGP1213X 471-1021
Yleiskäyttöiset kaappipakastimet, GX, GSS ja GP mallit
Pakastimet Laboratory / General Purpose Freezers
Nämä staattisesti jäähdyttävät, yleiskäyttöiset pakastimet soveltuvat ei-kriittisten tuotteiden säilytykseen. Tehokkaat, energiaa säästävät kaappipakastimet ovat erittäin taloudellisia, sillä niissä on optimoidut jäähdytysjärjestelmät ja kompressorit. Ne kuluttavat erittäin vähän sähköä ja ovat helppokäyttöisiä. Kaikissa malleissa on käytetty SuperFrost-tekniikkaa, joka helpottaa pakastamista, säästää energiaa ja laskee lämpötilan nopeasti –32 °C:een.
  • Elektroninen lämpötilan säätö
  • Kaikki laatikot voi ottaa pois, jos säilytystilaa tarvitaan enemmän
Temperature range: −18 to − 25 °C