Ammattikäyttöön tarkoitetut kaappipakastimet
Toimittaja: Liebherr
LIEBGGU1500XEA 0 EUR
LIEBGGU1500X 471-0399 471-1183 471-0913 471-0070 471-0914 471-0472 472-2384 472-2383 471-1065
Ammattikäyttöön tarkoitetut kaappipakastimet
Pakastimet Laboratory / General Purpose Freezers
Kaupallisia pakastimia, joissa on staattinen jäähdytys.
  • Digitaalinen näyttö
  • Manuaalinen sulatus
  • Käännettävä ja lukittava ovi, joka sulkeutuu itsestään 45°:n kulmasta (pysyy auki 90°:n kulmassa)
  • Sähköinen lämpötilansäädin
Lämpötila-alue: –9...–26 °C/–14...–28 °C.