Ammattimaiset pystypakastimet, GGPv
Toimittaja: Liebherr
LIEBGGPV6540EA 0 EUR
LIEBGGPV6540 472-1058 472-1054 LIEBGGPV1470/924 471-0915 471-0916
Ammattimaiset pystypakastimet, GGPv
Pakastimet Laboratory / General Purpose Freezers
Kaupalliset pakastinmallit, joissa automaattinen sulatus.
  • Epäsuora pakotettu ilmankierto
  • Elektroninen lämpötilansäädin, digitaalinen näyttö, lämpötila ja hälytykset
  • Eristys 83 mm (lämpötila taattu +43 °C:ssa)
  • Automaattinen sulatus ja lauhteen haihdutus
  • Ovet pysyvät auki 90° kulmassa ja sulkeutuvat itsestään alle 60° kulmassa, lukittavissa ja kätisyys vaihdettavissa