Näytteenottokammio, siirrettävä ja kertakäyttöinen, Captair® Pyramid
Toimittaja: Erlab
captair® Pyramid®
135-1734EA 545 EUR
135-1734
Näytteenottokammio, siirrettävä ja kertakäyttöinen, Captair® Pyramid
Hansikaaskaapit
A portable isolation enclosure which provides user and sample protection.
  • Light isolation enclosure with zipper opening, mobile and disposable
  • Simple structure, easy to assemble at almost any location
  • Gas insertion valve for inert gas applications
  • Slanted panels for improved visibility
  • Optimal air-tightness of the enclosure
The Captair® pyramid offers protection from spillages and is ideal for use under inert atmosphere and manipulations requiring protection from dust or humidity. The glove box can be easily transported from field or other on site locations directly to a laboratory for further analysis. The enclosure has an internal nozzle connected to an external valve enabling connection to a laboratory vacuum pump.
Käyttökohteisiin kuuluvat paikan päällä tapahtuva näytteidenotto kuten todistusaineiston kerääminen, sormenjälkianalyysi sekä epäilyttävien pakettien avaaminen.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan lääketieteelliset PVC-käsineet (koko XL) ja tehtaan testisertifikaatti. Yksiköt testataan puhaltamalla koteloa paineilmalla 2,5 mm Hg.