Hait: Laminaarivirtauskaapit
Laminaarivirtauskaapit suojaavat näytettä kontaminaatioilta näytteenkäsittelyn ajan. Laminaarivirtauskaapeissa on joko pystysuora ilmavirtausvirtaus ylhäältä alas (vertikaalinen) tai vaakatasossa takaa eteen (horisontaalinen). Laminaarivirtauskaapin HEPA-suodatin poistaa kaapin imemästä ilmasta partikkelit, ja syntyy aseptinen olosuhde. Laminaarivirtauskaappeihin on saatavissa erilaisia lisävarusteita, joko tehdasasenteisina tai jälkiasennuksena.
Laminaarivirtauskaapit suojaavat näytettä kontaminaatioilta näytteenkäsittelyn ajan. Laminaarivirtauskaapeissa on joko pystysuora ilmavirtausvirtaus ylhäältä alas (vertikaalinen) tai vaakatasossa takaa eteen (horisontaalinen). Laminaarivirtauskaapin HEPA-suodatin poistaa kaapin imemästä ilmasta partikkelit, ja syntyy aseptinen olosuhde. Laminaarivirtauskaappeihin on saatavissa erilaisia lisävarusteita, joko tehdasasenteisina tai jälkiasennuksena.
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: Clean benches provide product protection from environmental contaminants for applications requiring a particulate-free work area, including plant tiss...
Toimittaja: CleanAir by Baker
Kuvaus: The CrossFlow series is a high quality crossflow cabinet range for handling non-hazardous materials that require a clean working environment. The ergo...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: These PuriCare Open Access Transfer Station offer utmost efficiency for cage changing operations. Open access on two sides provides ample workspace fo...
Sustainable Materials
Tuoteluettelon nro: (TELR1923477)
Toimittaja: Azbil Telstar Technologies
Kuvaus: Vertikaalisen laminaarivirtauksen kaapit tarjoavat ihanteellisen ratkaisun vaarattomien aineiden ja vaarattomien biologisten näytteiden käsittelyyn, k...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: Azbil Telstar Technologies
Kuvaus: Aeolus V Serie is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free environment. ...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Laminaarivirtauskaappi, Heraguard™ ECO, Heraguard™ ECO 1,5, Laminaarivirtaus: Horisontaalinen, Ilman virtausnopeus: 0,15 - 0,25 m/s (level I): 0,36 - 0,45 m/s (level II), Valaistus: >1 000 luksia, Äänitaso: <55 dB(A) (taso I): <60 dB(A) (taso II), Sisämitat L × S × K: 1520×585×645 mm, Paino: 140 kg
Toimittaja: Azbil Telstar Technologies
Kuvaus: Aeolus H Serie is a high quality horizontal laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free environment...
Tuoteluettelon nro: (EUCLLV30500)
Toimittaja: EUROCLONE S.P.A.
Kuvaus: Aura Mini™ Cabinets are compact down-flow cabinets, provide an ultimate cleanliness Class 100 work area where the highest safety for the products is a...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: EUROCLONE S.P.A.
Kuvaus: AURA HZ is an horizontal laminar air flow cabinet Class 100, for product protection from external contamination and cross-contamination inside the wor...
Toimittaja: CleanAir by Baker
Kuvaus: CleanAir by Baker DLF series is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a clean working...
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom