  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "biologiset-ja-mikrobiologiset-suojakaapit"
https://fi-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/45/18944945.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Kuvaus:   Biological Safety Cabinets, Materiaali: Ruostumaton teräs 304, Biological safety cabinet, Class III, MSC III-1800, Poistoilman tilavuus (m³/h): 0,83, Ulkomitat L × S × K (mm): 2357×791×1240, Sisämitat L × S × K (mm): 1794×614×870
Toimittaja:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Kuvaus:   BioVanguard Greenline B is a class II cabinet range which offers simplicity, robustness and high reliability and ensures ensures the highest level of ...
Toimittaja:  LABCONCO
Kuvaus:   Purifier Class I enclosures protect the user from agents that require biosafety level 1, 2 or 3 containment but no product protection.
Toimittaja:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Kuvaus:   BioVanguard Green Line on luokan II suojakaappi. Se on helppokäyttöinen, kestävä ja luotettava, ja se takaa käyttäjän, tuotteen ja ympäristön turvalli...
Toimittaja:  LABCONCO
Kuvaus:   Purifier HEPA filtered enclosures protect the user from agents that require biosafety level 1, 2 or 3 containment but no product protection. With ergo...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Kuvaus:   Mahdollisimman pienikokoisiksi suunniteltujen Bio II Advance -kaappien käyttäminen on erittäin helppoa ja mukavaa, ja ne takaavat sekä käytt...
Toimittaja:  LABCONCO
Kuvaus:   Biosafety cabinets, Purifier® Logic®, Class II, Type A2, nominal width 4 feet, with UV light, service fixtures and 10” sash opening, Schuko plug, Poistoilman tilavuus (m³/h): 576,26 - 628,96, Ulkomitat L × S × K (mm): 1371,6×792,48×1559,56, Paino (kg): 265
Toimittaja:  LABCONCO
Kuvaus:   These Biosafety cabinets provide personnel, product and environmental protection from hazardous particulates such as agents that require Biosafety Lev...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 20
  1  2  3  Seuraava