Hait: Kalusteet
VWR:n valikoimista löytyy puhdastilakalusteita kuten pukeutumispenkit sekä säilytysjärjestelmiä ja hyllyjä varastointiin. Lisäksi löytyy jalustoja tynnyrien turvalliseen varastoitiin. Valikoimissa on myös kivipöytä vaakapöydäksi ja punnitustasoksi.
VWR:n valikoimista löytyy puhdastilakalusteita kuten pukeutumispenkit sekä säilytysjärjestelmiä ja hyllyjä varastointiin. Lisäksi löytyy jalustoja tynnyrien turvalliseen varastoitiin. Valikoimissa on myös kivipöytä vaakapöydäksi ja punnitustasoksi.
267  results were found
SearchResultCount:"267"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Hyllyt, Stainless steel raised shelf, Tuotteelle: VWB2 12
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kiillotettua graniittia. Alustan neljä jalkaa imevät ulkoisen tärinän ja estävät sitä välittymästä alustaan. Soveltuu tarkkuusvaakojen lisäksi myös mi...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Hyllyt, Stainless steel wire shelf, with slides set, 590×470 mm, max. shelf workload: 25 kg, Tuotteelle: IL 240PR/IL 240CR Premium cooled incubator
Tuoteluettelon nro: (611-2549)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: High performance micro balances and analytical balances should be placed in an environment where interfering vibration is at a minimum, to give fast r...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Hyllyt, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 590×470 mm, max. shelf workload: 100 kg, Tuotteelle: IL 240PR/IL 240CR Premium cooled incubator
Tuoteluettelon nro: (390-0735)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Hyllyt, Hylly ruostumatonta terästä, Tuotteelle: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: The modular bootie cabinets come in a variety of shelf lengths.
Tuoteluettelon nro: (METOX336EFX3)
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Providing a complete shelving unit in a single box, Convenience Pak™ shelving is the easy-to-order alternative to separate shelving components.
...
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Bootie benches are designed as a swing over bench and a storage solution for booties/shoes.
Tuoteluettelon nro: (PALBQD0601)
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: This 4 drawer cabinet is available on leveler legs.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Toimittaja: asecos
Kuvaus: Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 min).
Toimittaja: Sartorius Balances
Kuvaus: Suorituskykyiset mikro- ja analyyttiset vaa'at tulee sijoittaa ympäristöön, jossa häiritsevä tärinä on minimissään, jotta lukema vakiintuu nopeasti. Y...
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: Stainless steel 304 with electropolished finish
Toimittaja: asecos
Kuvaus: Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 minutes).
Toimittaja: asecos
Kuvaus: Under bench cabinets with wing doors. Fire resistance: 90 minutes.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 267
no targeter for Bottom