  • Kriteerit
    • In Stock (2)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Säilytyskaapit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/63/18989863.jpg
Kaapit kemikaalien säilytykseen. Erityyppiset kemikaalit tarviset oman säilityskaappinsa. Näiden lisäksi valikoimissamme on jäähdyttäviä paloturvakaappeja, kaappeja kaasukromatografiaan, tynnyreiden säilytykseen sopivia kaappeja, sekä aktiivikaapeja annosteluun tai jätteiden keräilyyn.
· Paloturvakaapin tärkein tehtävä on suojella syttyviä materiaaleja lämpötilan noustessa tulipalon aikana.
Standardin EN 14470-1 mukaiset tyypin 90 (palonkestävyys 90 min) kaapit takaavat parhaan turvallisuuden.
· Kaapit happojen ja emästen säilytykseen. Happo/emäskaapit on erikoiskaappi syövyttäville aineille, erityisesti hapoille ja emäksille. Ei sovellu palavien nesteiden säilytykseen.
· Myrkkykaapit
Työtiloissa lukkojen takana pidettävien kemikaalien, toksisten aineiden ja muiden aineiden turvalliseen ja viranomaishyväksyttyyn säilytykseen. Ei sovellu palavien nesteiden säilytykseen.
· Kaasupullokaapit
Kaasupullojen täysin turvalliseen säilytykseen, käyttöön ja tyhjennykseen standardin EN 14470-2 mukaisesti.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"108"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Säilytyskaapi, Safety cabinets for storage of canisters, TAP line with 6 canister shelves, 4 drip trays, 24 earthing cables, 2 bottom tray and base, Ovet: 2 wing doors, L×S×K: 1655×745×2080 mm, L×S×K sisämitat: 744×595×1830 mm, 895 kg
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Pöydän alle asennettavat suojakaapit kestävät paloa jopa 90 minuutin ajan. Ne on varustettu sivulle avautuvilla ovilla ja/tai vetolaatikoilla haitalli...
Tuoteluettelon nro: (135-1451)
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Happojen, emästen ja syttyvien aineiden turvalliseen säilytykseen työtiloissa
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Pöydän alle asennettavat suojakaapit kestävät paloa jopa 90 minuutin ajan. Ne on varustettu sivulle avautuvilla ovilla ja/tai vetolaatikoilla haitalli...
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Safety cabinet, Safety under bench cabinet UTS S, carcass light grey RAL 7035, door zinc yellow RAL 1018, Ovet: 1/push-to-open, L×S×K: 600×593×681 mm, L×S×K sisämitat: 503×463×480 mm, 110 kg
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Pöydän alle asennettavat suojakaapit kestävät paloa jopa 90 minuutin ajan. Ne on varustettu sivulle avautuvilla ovilla ja/tai vetolaatikoilla haitalli...
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Pöydän alle asennettavat suojakaapit kestävät paloa jopa 90 minuutin ajan. Ne on varustettu sivulle avautuvilla ovilla ja/tai vetolaatikoilla haitalli...
Toimittaja:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Kuvaus:   Pöydän alle asennettavat suojakaapit kestävät paloa jopa 90 minuutin ajan. Ne on varustettu sivulle avautuvilla ovilla ja/tai vetolaatikoilla haitalli...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 108
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Seuraava