Hait: Pöydät
Kiinteät tai liikuteltavat työpöydät ovat käytettävissä monenlaisiin tehtäviin.  Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit soveltuvat erinomaisesti puhdastiloihin tai laboratoriokäyttöön.
Kiinteät tai liikuteltavat työpöydät ovat käytettävissä monenlaisiin tehtäviin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit soveltuvat erinomaisesti puhdastiloihin tai laboratoriokäyttöön.
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kiillotettua graniittia. Alustan neljä jalkaa imevät ulkoisen tärinän ja estävät sitä välittymästä alustaan. Soveltuu tarkkuusvaakojen lisäksi myös mi...
Tuoteluettelon nro: (611-2549)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: High performance micro balances and analytical balances should be placed in an environment where interfering vibration is at a minimum, to give fast r...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: These cleanroom tables are manufactured to the highest cleanroom standards. The bases are fabricated from tubing for easy cleaning and optimal airflow...
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: These cleanroom heavy duty tables are designed for more robust and heavy duty activities and are manufactured to the highest cleanroom standards. The ...
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Cleanroom table in stainless steel 304 with electropolished finish and anodised satin connectors.
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: These stainless steel laboratory workbenches available top materials include type 304 stainless and TRESPA phenolic resin.
Toimittaja: KOETTERMANN
Kuvaus: Heavy duty mobile tables available with melamine TopResist® or laboratory grade SGL worktops.
Tables with both worktops suitable for:...
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Ruostumattomasta teräksestä tehdyt laboratorion työpöytiä on saatavana kahta mallia: välihyllyn kera tai ilman. Hyllyttömissä versioissa on kolme poik...
Tarjous
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: The mobile laptop workstation provides a minimum footprint, stable work platform for working with laptops within the cleanroom.
Toimittaja: Sartorius Balances
Kuvaus: Suorituskykyiset mikro- ja analyyttiset vaa'at tulee sijoittaa ympäristöön, jossa häiritsevä tärinä on minimissään, jotta lukema vakiintuu nopeasti. Y...
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: The wipe down table is designed to support the wipe down procedure. Includes a hole in the table top for easy waste disposal.
Toimittaja: KOETTERMANN
Kuvaus: These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: These cleanroom ergo tables are manufactured with 304 stainless steel with electropolished finish and Al anodized cleanroom compatible connectors.
Toimittaja: LABORIAL
Kuvaus: Innovative interactive worktop for laboratories, cleanrooms and healthcare. A hygienic design based on GMP guidlines which consists of a continuous, t...
Tuoteluettelon nro: (HUPF0114932)
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: Working table is mobile and made of KHfa/45 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HUPFER METALLWERKE
Kuvaus: This open version work table features closed table top and bottom side covered with 0,8 mm sheet steel.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom