Laboratoriopöydät
Toimittaja: Metro International
HD Super™
METOWT367USEA 3750 EUR
METOWT367US METOWT366US 132-2103 132-2102 132-2101 METOWT367HS METOMWT309FS 132-0962 132-2106 132-2105 132-0960 132-0961 132-2104 METOMWT307US METOMWT306US
Laboratoriopöydät
Kalusteet Pöydät
Ruostumattomasta teräksestä tehdyt laboratorion työpöytiä on saatavana kahta mallia: välihyllyn kera tai ilman. Hyllyttömissä versioissa on kolme poikittaista tukea, joka mahdollistaa vapaan jalkatilan ilman etupalkkia.
  • Unobstructed flat surface for unimpeded work
  • No sharp edges through specially rounded corners
  • All stationary tables are 864 mm high with stationary posts and levelling feet (feet individually height-adjustable)
  • All mobile tables are 864 mm high with special posts and 4 poly casters (127 mm) - 2 swibel/2 brake