  • Kriteerit
    • In Stock (2)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
punnituspoeydaet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/24/18990024.jpg
Valikoimiimme kuuluvat punnituspöydät ja punnitusalustat vähentämään tärinästä aiheutuvaa häiriötä. Punnitusalustoja käytetään useiasti myös mikroskooppien ja muiden herkkien instrumenttien kanssa. Vaakapöytä on tarpeelllinen erittäin tarkkojen analyysi-, semimikro- ja mikrovaakojen kanssa käytettäväksi.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Weighing table, Tärinää vaimentava punnitusalusta, graniittia, L×S×K: 560×450×65 mm
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   High performance microbalances and analytical balances should be placed in an environment where interfering vibration is at a minimum, to give fast st...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  KOETTERMANN
Kuvaus:   These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Toimittaja:  SARTORIUS BALANCES
Kuvaus:   Erittäin tarkat mikro- ja analyysivaa'at tulisi sijoittaa ympäristöön, jossa on mahdollisimman vähän mittauksia häiritsevää tärinää.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 4  / 4