Punnituspöytä, mikrovaaoille ja analyysivaaoille
Toimittaja: Sartorius
611-1702EA 2540 EUR
611-1702 611-1131
Punnituspöytä, mikrovaaoille ja analyysivaaoille
Kalusteet Pöydät
Suorituskykyiset mikro- ja analyyttiset vaa'at tulee sijoittaa ympäristöön, jossa häiritsevä tärinä on minimissään, jotta lukema vakiintuu nopeasti. YWT09-punnituspöydässä on tukeva runko, jossa on graniittikivilaatta.
  • Helposti puhdistettava pinta
  • Stabiloituu nopeasti
Tilaustiedot: Assembly is not included.