Hait: Kaasusuodattimet
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (23988.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This economy water vapor trap is designed for moisture removal for compressed air service to pneumatically-controlled devices.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Recommended for inert and reactive gases, these filters offer excellent compatibility with all classes of semiconductor process gases. Its compact dia...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: Big Trap gas purifiers are designed for bulk purification applications, or where several instruments are plumbed from a single source.
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: SPure™ HC filter cartridge replacement, 400 ml, stainless steel quick connect
Toimittaja: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Kuvaus: Carbon filter for 834/1634, Tuotteelle: Use with organic vapours
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: The ZPure™ H₂O/HC filter removes moisture and hydrocarbons from dry air or inert gases. The co-free moisture indicator signals breakthrough when it ch...
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: The ZPure™ H₂O filter removes moisture to low ppb levels. The Co-free moisture indicator signals breakthrough when it changes from green to blue.
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: The SPure H₂O/HC Filter removes moisture, oil, dust, and hydrocarbons (C5 and heavier) from dry air and inert gases.
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: The ZPure™ line of filters removing a wide range of contaminants to trace levels.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Wafergard® SG FG series gas filters provide superior particulate filtration to maximise photovoltaic cell and display manufacturing production yields.
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: The patented nickel filter membrane of these inline gas filters offers superior corrosion resistance and excellent compatibility with inert and reacti...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These filters are compatible with high purity gases as well as general nitrogen and CDA applications. Available in Bronze and Silver performance level...
Tarjous
Toimittaja: SGE Analytical Science
Kuvaus: The ZPure™ line of filters remove a wide range of contaminants to trace levels.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom