Hait: Kaasun havaitsemisjärjestelmät
Valikoimiimme kuuluu kannettavia yhden ja usean kaasun kaasuhälyttimiä, sekä näytteenottopumpulla toimivia kaasuputkia. Kaasuputkia löytyy useiden eri kaasujen pitoisuuksien analysointiin ilmanäytteistä. Orgaanisten höyryjen monitorit soveltuvat mittaamaan työntekijoiden henkilökohtaista altistumista vaarallisille aineille erilaisissa teollisuusympäristöissä. Kaasuhälyttimet voidaan kalibroida siihen tarkoitetuilla kalibrointikaasuilla.
Valikoimiimme kuuluu kannettavia yhden ja usean kaasun kaasuhälyttimiä, sekä näytteenottopumpulla toimivia kaasuputkia. Kaasuputkia löytyy useiden eri kaasujen pitoisuuksien analysointiin ilmanäytteistä. Orgaanisten höyryjen monitorit soveltuvat mittaamaan työntekijoiden henkilökohtaista altistumista vaarallisille aineille erilaisissa teollisuusympäristöissä. Kaasuhälyttimet voidaan kalibroida siihen tarkoitetuilla kalibrointikaasuilla.
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: The MicroClip XL provides protection from atmospheric gas hazards together with extended battery life, especially in cold weather for oxygen (O₂), hyd...
Tuoteluettelon nro: (BWTEM5XWD0RDDYE00)
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: GasAlertMicro 5 was designed for protecting five potential atmospheric hazards including oxygen, combustible and toxic gases. It continuously monitors...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: The rugged GasAlert Quattro reliably monitors up to four gas and combines a one-button operation with flexible options.
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: Gas detection, GasAlert, GasAlert Max XT II, Hälytys: Visual, vibrating, audible (95 dB), Paino: 316 g
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: Single gas detectors for safety and compliance in harsh environments with extreme temperatures.
Tarjous
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: The BW Clip4 is an easy to clip on four-gas detector (H₂S, CO, O₂, LEL) that is always on, it requires no charging, no battery or sensor replacements.
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: The GasAlert MicroClip X3 provides protection from atmospheric gas hazards, especially in cold weather. Reflex™ Technology ensures sensor responsivene...
Tuoteluettelon nro: (151-0248)
Toimittaja: BW TECHNOLOGIES GMBH
Kuvaus: Continuously monitoring up to five gases, the GasAlert Micro 5 was designed and engineered for an extensive range of applications.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMEDM6000)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: The GasAlert MicroClip offers simultaneous monitoring of two gasses (O₂, LEL) in a rugged compact case for confined areas.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (514-0008)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Monitors use the proven scientific principle of diffusion, which involves the gradual mixing of molecules of two or more substances.
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (MMMA3501PLUS)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ Organic vapour high sampling rate monitor 3501+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for low levels of organic ...
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (763-0292)
Toimittaja: GASTEC
Kuvaus: Gas detector tube system accurately measures vapour concentration levels and slight changes in concentration level.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: GASTEC
Kuvaus: Mittaa yksittäisiä kaasuja näytteenottopumpulla ja kaasuputkilla.
Tuoteluettelon nro: (MMMA3500PLUS)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ Organic vapour monitor 3500+ is a cost-effective and convenient way to perform personal air sampling for many organic vapours. Simply clip the dev...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMEDM6025)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This gas clip detection equipment is designed for use in the coal mining industry.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (514-0007)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Gas detection, Ethylene oxide monitors
UOM: 1 * 5 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom