Passiiviset dositubet
Toimittaja: Gastec
151-0090EA 107 EUR
151-0090 151-0093 151-0082 151-0094 151-0083 151-0072 151-0091 151-0080 151-0081 151-0075 151-0086 151-0087 151-0062 151-0076 151-0084 151-0073 151-0074 151-0079 151-0088 151-0077 151-0078 151-0089
Passiiviset dositubet
Kaasuilmasinputket
Passiivisia dositubeja käytetään pitkän aikavälin aikapainotettujen (time-weighted average [TWA]) kaasupitoisuuksien mittaamiseen.
Dositubejen toiminta perustuu kaasujen luonnolliseen diffuusioon.
Dositube on lasiputki, jonka halkaisija on määritelty. Sen sisällä on rinnakkain diffuusori sekä kemiallista reagenssia. Niiden avulla kaasu hajoaa tasaisella nopeudella, jolloin värjäytyminen kestää kauemmin ja tunnistaminen on helpompaa. Passiivinen dositube asetetaan työntekijän uloshengitysilman alueelle ja kiinnitetään paikoilleen pidikkeellä ja kaulusklipsillä.