Hait: Kaasukehittimet
Kaasugeneraattorit ovat elintärkeitä komponentteja mm. kaasukromatografiassa, jossa paineilma tai kaasupulo voidaan korvata halutulla kaasugeneraattorilla. Näitä löytyykin useita eri malleja:<br />· Hiilidioksidigeneraattori<br />· Nollailmageneraattori<br />· Otsonigeneraattori<br />· Paineilmakompressaattori<br />· Typpigenerattori<br />· Vetygeneraattori
Kaasugeneraattorit ovat elintärkeitä komponentteja mm. kaasukromatografiassa, jossa paineilma tai kaasupulo voidaan korvata halutulla kaasugeneraattorilla. Näitä löytyykin useita eri malleja:
· Hiilidioksidigeneraattori
· Nollailmageneraattori
· Otsonigeneraattori
· Paineilmakompressaattori
· Typpigenerattori
· Vetygeneraattori
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (CCDL928276)
Toimittaja: LUCIDITY
Kuvaus: Generator that produces all necessary gasses required to run the Lucidity GC-FID.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-2320)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The NG5000 delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for GC...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-0284)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Designed as a dedicated solution for MP-AES instruments supplying high purity nitrogen for plasma support gas or monochromator purge and dry air suppl...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK3300671)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Solaris XE 35 generator has been engineered using membrane technology to meet the gas delivery requirements for labs using LC-MS or multiple lower flo...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-0299)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The corona air compressor has been engineered to stack neatly with the corona 1010 nitrogen generator providing compressed air for laboratories withou...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK60-0018)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Precision Zero Air generators are designed specifically to supply clean, dry, hydrocarbon-free air to be used as flame support gas for GC at both ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The smallest hydrogen generator for GC-FID, Precision hydrogen SL has been developed to offer a streamlined laboratory-grade hydrogen gas solution for...
Tuoteluettelon nro: (PEAK43-1020)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: CG15L generates zero air by removing carbon dioxide and moisture from the air for applications requiring a higher performance than zero air models.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-1220)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Precision Hydrogen series hydrogen generators are suitable for carrier gas and flame gas at standard detection limits. Hydrogen purity: 99,9995%.
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Hydrogen generator, Precision hydrogen trace, 500 cc, Puhtaus: 99,9999%, Virtausnop.: 500 ml/min, L×S×K: 380×540×406 mm
Tuoteluettelon nro: (PEAK3303147)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Producing between 10 and 520 L/min of high purity nitrogen gas, the Infinity XE 60 series nitrogen membrane gas generators can comfortably supply mult...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-0298)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Precision Nitrogen Headspace 250 has been conceived and custom-engineered to meet the gas requirements for headspace sampler instruments requiring...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK109524)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Genius 1024 nitrogen generator is designed to provide nitrogen flow to LCMS applications at a higher pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-9561)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Genius 1053 nitrogen generator provides high purity nitrogen at up to 20 litres per minute for laboratory applications. The Genius 1053 can supply...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-3002)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Precision air compressor is designed specifically to provide a dedicated, fully integrated compressed air source for Precision Nitrogen and Precis...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom