Hait: Typpikehittimet
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-1220)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The NG range is designed specifically for use as make up and carrier gas for GC applications, which require ultra high purity nitrogen for operation.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-0298)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Precision Nitrogen Headspace 250 has been conceived and custom-engineered to meet the gas requirements for headspace sampler instruments requiring...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK3303147)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Producing between 10 and 520 L/min of high purity nitrogen gas, the Infinity XE 60 series nitrogen membrane gas generators can comfortably supply mult...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-2320)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The NG5000 delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for GC...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK3300671)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Solaris XE 35 generator has been engineered using membrane technology to meet the gas delivery requirements for labs using LC-MS or multiple lower flo...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-0284)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Designed as a dedicated solution for MP-AES instruments supplying high purity nitrogen for plasma support gas or monochromator purge and dry air suppl...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-9556)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Genius 1052 nitrogen generator is a proven solution for customers requiring nitrogen for their Leco modulators.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-0283)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Designed and engineered as an on-site, compressor less nitrogen generation solution tailored for the Shimadzu LCMS-8045, 8050 or 8060. The Infinity 10...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-1295)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The NG5000(A) delivers ultra high purity nitrogen at trace detection limits through Pressure Swing Adsorption technology at flows of up to 5 L/min for...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: These precision nitrogen trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Tuoteluettelon nro: (PEAK3300670)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Peak scientific’s Solaris XE nitrogen generator offers a reliable, compressor-free gas solution that can comfortably meet the demands of most mass spe...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: Precision Nitrogen 250 generator provides a constant and consistent source of nitrogen for detector make-up gas at standard/typical detection levels f...
Tuoteluettelon nro: (PEAK10-9561)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Genius 1053 nitrogen generator provides high purity nitrogen at up to 20 litres per minute for laboratory applications. The Genius 1053 can supply...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK109524)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Genius 1024 nitrogen generator is designed to provide nitrogen flow to LCMS applications at a higher pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PEAK61-0600)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: The Precision Nitrogen 600 has been developed to provide a constant and consistent source of nitrogen for detector make-up gas at standard/typical det...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (564-0285)
Toimittaja: PEAK SCIENTIFIC
Kuvaus: For laboratories using any single quad LC-MS systems, the Genius SQ 24 nitrogen gas generator delivers analytical grade nitrogen supply dedicated for ...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom