Hait: Geelikuivaimet
Geelikuivaimet erilaisille geelityypeille, ilmakuivauksella tai lämpökuivauksella mahdollistavat geelien optimaalisen kuivaamisen mahdollisimman vähäisellä geelien halkeilulla. Kevyet ja robustit yksiköt sopivat slab, 2D, immunodiffuusio, immunoelektroforeesi ja entsyymiaktiivisuusgeeleille. Värileimat proteiineille, glykoproteiineille, nukleiinihapoille ja värillisille entsymaattisille tuotteille pysyvät stabiileina vuosia. Lisävarusteiden avulla saat helposti lisättyä geelikuivaimesi kapasiteettia sekä käytettävyyttä.
Geelikuivaimet erilaisille geelityypeille, ilmakuivauksella tai lämpökuivauksella mahdollistavat geelien optimaalisen kuivaamisen mahdollisimman vähäisellä geelien halkeilulla. Kevyet ja robustit yksiköt sopivat slab, 2D, immunodiffuusio, immunoelektroforeesi ja entsyymiaktiivisuusgeeleille. Värileimat proteiineille, glykoproteiineille, nukleiinihapoille ja värillisille entsymaattisille tuotteille pysyvät stabiileina vuosia. Lisävarusteiden avulla saat helposti lisättyä geelikuivaimesi kapasiteettia sekä käytettävyyttä.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (OWLAGDF-10)
Toimittaja: OWL SCIENTIFIC
Kuvaus: Gel drying kit, minigel format (10×10 cm), Geelin koko ( L×P): 140×140 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DIVERSIFIED BIOTECH
Kuvaus: Gel drying frames allow researchers for easy handling and crack free dry gels without the use of heat/vacuum dryers.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom