  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
HPLC-pumput
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/78/18989378.jpg
HPLC pumppu kuuluu oleellisena osana HPLC-kromatografialaitteistoon. Pumput tuottavat yleisesti yli 300bar ylipaineen, jotta ne pystyvät pumppaamaan liuottimen tiivisti pakatun kolonnin läpi. Gradienttipumpuilla pystytään lisäksi säätelemään eri liuottimien tilavuussuhteita myös ajon aikana.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (18-6727-00)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   The wetted parts are resistant to organic solvents and salt buffers commonly used in chromatography of biomolecules, except 100% Ethyl acetate, 100% H...
UOM:  1 * 1 Items