Hait: Lämpösulkijat
Kuoppalevyn lämpösulkijat säästävät näytettä haihtumiselta ja saastumiselta.<br />Nämä kompaktit laitteet ovat helposti siirrettävissä ja kätevät käyttää.<br />Lämpösaumaaja sulkee näytteet turvallisesti ja tiiviisti.
Kuoppalevyn lämpösulkijat säästävät näytettä haihtumiselta ja saastumiselta.
Nämä kompaktit laitteet ovat helposti siirrettävissä ja kätevät käyttää.
Lämpösaumaaja sulkee näytteet turvallisesti ja tiiviisti.
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (129-1160)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: ALPS™ 5000 is the next generation in plate sealing equipment offering fast sealing times, increased process customisation and all electric operation i...
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Kuumasaumaaja, lisävarusteet, Perusmallinen mikrolevynpidin, ALPS™
Tuoteluettelon nro: (732-0996)
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Heat sealing offers superior sample protection of storage and reaction plates in applications including compound storage, sample archiving and PCR. Th...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: TUTTNAUER
Kuvaus: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Tuoteluettelon nro: (MATRAB-0400)
Toimittaja: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Kuvaus: Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Tuoteluettelon nro: (731-0352)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kuvaus: Heat sealer, bag, Electronic
Tuoteluettelon nro: (710-1665)
Toimittaja: Local
Kuvaus: Kuumasaumaaja, lääketieteellinen, Audion 300 MHS
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HULME MARTIN HEAT SEALERS LTD
Kuvaus: Heat sealer, bag, SuperSeal Impulse, hand operated, Superseal Impulse, HM 3000
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom