Kuoppalevyn lämpösulkija, ALPS™ 50V
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ALPS™
732-0996EA 5370 EUR
732-0996
Kuoppalevyn lämpösulkija, ALPS™ 50V
Lämpösulkijat Mikrolevyjen lämpösulkijat
Heat sealing offers superior sample protection of storage and reaction plates in applications including compound storage, sample archiving and PCR. The ALPS™ 50 V manual microplate heat sealer is designed to provide sealing consistency in low throughput applications.
  • Muodostaa tiiviit, tiukat saumat yksittäisten näytteiden ympärille ja estää haihtumisesta johtuvan näytehävikin ja kuoppien välisen ristikontaminaation
  • Pienikokoinen, kannettava
  • Suljentalämpötilan ja -ajan voi säätää helposti kosketuslevyn avulla. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun saumaus on valmis
  • Ergonominen vipukahva vähentää käyttäjän rasittumista
  • Sulkee useita erilaisia, erikorkuisia levyjä, kun ne on tuettu levypidikkeellä (myydään erikseen)
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan reunattomien PCR-levyjen levypidike (myynnissä myös erikseen).