Hait: Lämmittimet
Erilaiset lämmittimet ovat laboratorion perusvarusteita näytteiden lämmittämiseen koeputkissa, dekantterilaseissa, pulloissa ja upokkaissa. Ryhmään kuuluvat mm. spriilamput, lämmityshauteet, kaasupolttimet, lämpölevyt, uppotermostaatit, hiekkahauteet, monipaikkaiset sähkölevyt, kaasupatruunat, sähköpolttimet ja kattilat.
Erilaiset lämmittimet ovat laboratorion perusvarusteita näytteiden lämmittämiseen koeputkissa, dekantterilaseissa, pulloissa ja upokkaissa. Ryhmään kuuluvat mm. spriilamput, lämmityshauteet, kaasupolttimet, lämpölevyt, uppotermostaatit, hiekkahauteet, monipaikkaiset sähkölevyt, kaasupatruunat, sähköpolttimet ja kattilat.
141  results were found
SearchResultCount:"141"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sopii epäsäännöllisen muotoisille astioille. Ruostumaton teräs kestää parhaiten korroosiota. Suunniteltu hiekalle, rustumattomasta teräksestä valmiste...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienikokoisissa lämpölevyissä on kemikaaleja kestävä keraaminen levy. Korotettu ohjauspaneeli ei ole altis roiskeille ja helpottaa lämpötilan lukemist...
Tuoteluettelon nro: (442-1269)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (451-1342)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Lämmittime, Gas burner, Suoja-alusta polttimille, lisää vakautta ja suojaa työskentelypintoja
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu poltin propaani/butaaniseokselle. Lämpötiloihin 1400 °C asti.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Niklattua messinkiä, jalusta valurautaa.
Tuoteluettelon nro: (USBE1424)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve. Maximum temperature of 1600 °C.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Niklattua messinkiä, jalusta valurautaa.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Tuoteluettelon nro: (USBE1240)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (451-0109)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Pituus: 220 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: DIN-versio.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 141
no targeter for Bottom