Bunsenpoltin
Toimittaja: Usbeck
451-0082EA 90.6 EUR
451-0082 451-0081 451-0168
Bunsenpoltin
Lämmittimet Kaasupolttimet
Niklattua messinkiä, jalusta valurautaa.
  • Ilmansäätö ja säästöliekki
  • Vipuhana
Height: 150 mm.
Tilaustiedot: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.