Hait: Lämmityshauteet
Lämmityshaude (linnunpesä) on orgaanisten nestenäytteiden lämmittämisessä hyvä vaihtoehto lämpölevyille ja Bunsen-polttimille. Vuorattuun lämmityshauteen pesään voi laittaa lasikolvin suoraan ilman pelkoa sen rikkoutumisesta. Vuoraamaton lämmityshaude taas kestää paremmin roiskeita ja kulutusta.
Lämmityshaude (linnunpesä) on orgaanisten nestenäytteiden lämmittämisessä hyvä vaihtoehto lämpölevyille ja Bunsen-polttimille. Vuorattuun lämmityshauteen pesään voi laittaa lasikolvin suoraan ilman pelkoa sen rikkoutumisesta. Vuoraamaton lämmityshaude taas kestää paremmin roiskeita ja kulutusta.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (454-0045)
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Heating mantle, RE0250, Kolvin tilavuus: 250 ml
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WINKLER GMBH
Kuvaus: Heating mantle, WHG2 5000, SS-pistoke, Kolvin tilavuus: 5000 ml
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Provides powerful stirring speeds up to 520 min⁻¹ and heating up to 450 °C.
Toimittaja: WINKLER GMBH
Kuvaus: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Tuoteluettelon nro: (ELET36013-14)
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Accepts 250 to 1000 ml round bottom flasks saving you money.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WINKLER GMBH
Kuvaus: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Heating mantles with interchangeable cartridges.
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit.
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Opening in base accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times.
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Don't get burned - the outside stays 'safe to the touch'.
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Designed to determine the protein content of food.
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Accommodate 60° funnels, pear-shaped flasks and round-bottom flasks.
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
Toimittaja: WINKLER GMBH
Kuvaus: Heating mantle, WHU2ER 4000, SS plug, Kolvin tilavuus: 4000 ml, 450 °C, Halk. × K: 288×166 mm
Tuoteluettelon nro: (WITGDH.WHM12018)
Toimittaja: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus: Heating mantle, Kolvin tilavuus: 6000 ml, Halk. × K: 325×226 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom