Lämpötilansäädin MC242
Toimittaja: Electrothermal
454-0042EA 324 EUR
454-0042
Lämpötilansäädin MC242
Säätimet Temperature Controllers
Yksi paikka prosentteina päälle/pois lämpötilansäädin.
Recommended for use with CMU and cloth mantles.