Hait: Homogenisaattorit
Homogenisaattoria käytetään ei-liukoisten näytteiden homogeeniseksi tekemiseen. Yleinen käyttöalue on näytevalmistus, kun käsiteltävänä ovat esimerkiksi nukleiinihapot, proteiinit, solut, metaboliaan liittyvät molekyylit ja patogeenit. Vaikka käytettävissä on monia menetelmiä, nykyaikaiset laitteet takaavat käsiteltävän materiaalin yhdenmukaisuuden. Tehokkaat mikroprosessorein ohjatut homogenisaattorit voi ohjelmoida sopiviksi eri soluille.
Homogenisaattoria käytetään ei-liukoisten näytteiden homogeeniseksi tekemiseen. Yleinen käyttöalue on näytevalmistus, kun käsiteltävänä ovat esimerkiksi nukleiinihapot, proteiinit, solut, metaboliaan liittyvät molekyylit ja patogeenit. Vaikka käytettävissä on monia menetelmiä, nykyaikaiset laitteet takaavat käsiteltävän materiaalin yhdenmukaisuuden. Tehokkaat mikroprosessorein ohjatut homogenisaattorit voi ohjelmoida sopiviksi eri soluille.
120  results were found
SearchResultCount:"120"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Survimet ja mikroputket on valmistettu polybuteenitereftalaatista luokan 10 000 puhdastilassa (ISO 7, M5.5). Suunniteltu solujen ja kasvisolukkojen ho...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (710-0953)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Dispersing Element, Tiivistysrengas levyille, autoklavoitava, käytetään yhdessä Steri-Blostev 12 -pohjalevyn kiinnityksen kanssa
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® Bead Mill MAX is the premier model in the VWR Bead Mill homogeniser range. VWR Bead Mill MAX is designed to grind, lyse or homogenise the most di...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These compact homogenisers are suitable for all standard dispersing tasks and intensive mixing. The units are robust, and their stability prevents pul...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Tuoteluettelon nro: (710-2143)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® Star Blender 400 Silent is a highly efficient laboratory blender for solid sample preparation. With a sterile bag, it guarantees optimal bacte...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-0958)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Näytetilavuudet 80 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienikokoinen ja helppokäyttöinen homogenisaattori, joka, näytetilavuus 50-400 ml sekoittaa kiinteät ja nestemäiset näytteet tehokkaasti kaikissa lab-...
Tuoteluettelon nro: (412-0167)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienten näytetilavuuksien hajottamiseen tarkoitettu kuulamylly, jota voidaan käyttää myös mikroputkien ja mikrolevyjen ravistamiseen/sekoittamiseen. L...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (432-0367)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® Bead Mill homogeniser is a part of the newest generation of Bead Mill homogenisers. This economical system is specifically designed for grind...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (432-0366)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bertin Instruments
Kuvaus: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Merkintä: EC - EasyClean-versio helppoon puhdistukseen ja sterilointiin (vakio)/2 - roottori–staattori, 1 hammasrivi kussakin.
Tuoteluettelon nro: (431-0205)
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Dispersing element, PT-DA 20/2EC-E192, laitteelle: PT 4000, Nopeus: 27 m/s, Staattori/roottori Ø: 15 / 20 mm, Tilavuus: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 120
no targeter for Bottom