Homogenisaattori, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Toimittaja: IKA
ULTRA-TURRAX®
IKAA3725001EA 0 EUR
IKAA3725001 431-0176 431-0178 431-0177 431-0259
Homogenisaattori, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Telinemalli, tilavuusalue 1 - 2000 ml. T25 on homogenisaattori, joka soveltuu erinomaisesti jätevesinäytteiden homogenisointiin, laboratorioreaktoreihin, tyhjiössä tai paineessa suoritettaviin sekoituksiin sekä näytteiden valmisteluun terveydenhuollossa.
  • Digitaalinen näyttö määritetyn ja todellisen nopeuden tarkkaan seurantaan
  • Laaja valikoima homogenisointiteriä erilaisiin sovelluksiin
  • Yleisesti käytetyt roottori–staattorikokoonpanot takaavat yhtenäiset tulokset
  • Moottori suojattu ylikuormitukselta
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman teräosaa. Dispergointiosat ja lisävarusteet on tilattava erikseen.