VWR® VDI 12, Homogenisaattorit
Toimittaja: VWR
VWR®
431-0125EA 1060 EUR
431-0125 431-0124 431-0109
VWR® VDI 12, Homogenisaattorit
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, kädessä pidettävät
Handheld or stand model, volume range 0,1 to 100 ml. An ergonomic, lightweight, handheld homogeniser which is easy to handle. Ideal for RNA protein assays, DNA and RNA blot analysis, PCR work, wastewater extractions, tissue decomposition and suspensions. High shear homogenisation reduces sample process times 10-fold compared to conventional mixers.
  • Laitteeseen sopivat VWR®-teräosat sekä valikoitujen muiden valmistajien* teräosat
  • Ylikuormitussuoja sammuttaa moottorin ylikuormitustilanteissa
  • Teräosien vaihtamista nopeuttava ja helpottava pikaliitinkiinnitys
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30
Tilaustiedot: Teräosat eivät kuulu toimitukseen. Tarvittavat varusteet on tilattava erikseen.
Varoitus: * Kysy meiltä lisätietoja!