Homogenisointilaite, Precellys® 24
Toimittaja: Bertin
Precellys®
432-3750EA 10440 EUR
432-3750
Homogenisointilaite, Precellys® 24
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Precellys® 24 on pöytämallinen homogenisaattori, joka on tarkoitettu biologisten näytteiden jauhamiseen, liuotukseen ja homogenisointiin. Laite on nopea ja tehokas ratkaisu DNA:n, RNA:n tai proteiinien uuttamiseen. Sopii eläin- ja kasvikudoksille sekä mikro-organismeille, sillä nopeutensa ja liikeratansa ansiosta laite soveltuu hyvin hankalien näytteiden kuten luun, karvojen, jyvien, itiöiden jne. jauhamiseen. Yksikön puhdistaminen on vaivatonta, sillä näytepidike on helposti käsiteltävissä ja puhdistamiseen sopivat tavalliset puhdistusliuokset.
  • Jopa 24×2 ml:n näyteputkea voidaan homogenoida samanaikaisesti, homogenisointi tapahtuu muutamassa sekunnissa
  • Monipuolinen, sopii sekä pehmeille että koville näytteille. Ohjelma ja homogenointipakkaus (lasiset, keraamiset tai metalliset kuulat) voidaan valita näytteen mukaan
  • Laadukas ja luotettava laite on suunniteltu erityisesti L3-laboratoriokäyttöön, jossa käsitellään suuria näytemääriä, 50 - 100 ajoa päivittäin
  • Kertakäyttöiset homogenointiputket estävät ristikontaminaation
  • Lisävarusteena saatavalla Cryolys-lämpötilansäätimellä voi säätää optimaalisen lämpötilan
Cryolys®-jäähdytysyksikkö.
Cryolys® on patentoitu jäähdytysratkaisu, joka pitää lämpötilan noin 4 °C:ssä homogenoinnin aikana joko nestemäisen typen tai hiilihappojään avulla. Mahdollistaa vakaan RNA:n ja natiiviproteiinien uuttamisen. Cryolys® on yhteensopiva Precellys®24- ja Precellys®24-Dual -mallien kanssa.
Suurempi tuotto, parempi laatu ja tehokkuus
Estää entsyymien aktivoitumisen
Säilyttää täydellisesti aktiiviset proteiinit
The Cryolys® requires a compressed air supply, liquid nitrogen or dry ice.
Toimitustiedot: Supplied with sample kit (2 tubes of each type of grinding kit), cover gasket, sealing ring, spare sealing ring, spare fuse and power cord with either EU- and UK-plug.