Homogenisaattori, ULTRA-TURRAX® tube drive -sekoittaja
Toimittaja: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-2897EA 892 EUR
431-2897 431-2894 431-2898
Homogenisaattori, ULTRA-TURRAX® tube drive -sekoittaja
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Yleissekoitin, jossa hermeettisesti suljettavat, kertakäyttöiset näyteputket. Suojaa tartuttavilta näytemateriaaleilta sekä myrkyllisiltä ja voimakkaanhajuisilta aineilta. Soveltuu erinomaisesti lääketieteen, patologian, toksikologian, farmasian, immunologian, eläinlääketieteen, kliinisten tutkimusten, elintarviketeollisuuden ja kosmetiikkateollisuuden sovelluksiin. Nopeat, helppokäyttöiset laitteet mahdollistavat työskentelyn sovittuja käytäntöjä noudattaen ja soveltuvat käyttöön yksittäin tai sarjassa. Laitteissa on automaattilukitus.
  • Hajota, sekoita ja hienonna yhdellä ja samalla laitteella
  • Suojaa käyttäjää vaarallisilta aineilta, ja alhainen jännite (24 V) on käytössä turvallinen
  • Hygieeninen ja puhdas, ei ristikontaminaation vaaraa
  • Hermeettisesti suljettavat kertakäyttöiset näyteputket
  • Suljettu järjestelmä kemikaalinkestävää muovia
IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Tilaustiedot: ULTRA-TURRAX® Tube Drive -sekoittajan irrotettava roottori-terä-yksikön irrotuskoukku. Putket eivät kuulu toimitukseen, vaan tarvittavat varusteet on tilattava erikseen.