VWR®, Kertakäyttöiset survimet, mikroputket ja langaton moottori pellettien sekoitukseen
Toimittaja: VWR
VWR®
431-0096EA 53 EUR
VWRU47747-358 431-0096 431-0099 431-0098 VWRU47747-366 VWRU47747-368 VWRU47747-360 431-0095 431-0094
VWR®, Kertakäyttöiset survimet, mikroputket ja langaton moottori pellettien sekoitukseen
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, kädessä pidettävät
Survimet ja mikroputket on valmistettu polybuteenitereftalaatista luokan 10 000 puhdastilassa (ISO 7, M5.5). Suunniteltu solujen ja kasvisolukkojen homogenisointiin sekä proteiini- ja DNA-pellettien resuspensoimiseen. Survinten ja mikroputkien kanssa voidaan käyttää lisävarusteena saatavaa, paristokäytöistä moottoria. Survinten pituus on 75 mm.
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia eikä pyrogeenejä
  • Survimen rihlattua vartta on helppo käännellä otteen lipsumatta myös käsineet kädessä
  • Kevyt moottori ei rasita kättä kohtuuttomasti
  • Moottorin nopea pyörimisliike homogenisoi solukot ja pelletit sekunneissa
Toimitustiedot: Survimet ja mikroputket on yksittäispakattu. Lisävarusteena tilattavan moottorin survinsovitin ja kaksi AA-paristoa.