Homogenisaattorit, kertakäyttöiset survimet ja putket, polypropeenia, KIMBLE®
Toimittaja: DWK Life Sciences
SCERSP749540-0000EA 441 EUR
SCERSP749540-0000
Homogenisaattorit, kertakäyttöiset survimet ja putket, polypropeenia, KIMBLE®
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, kädessä pidettävät
Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
  • Resuspend protein and DNA pellets or grind soft tissue in microcentrifuge tubes
  • Operates at 2000 to 3000 min⁻¹ with fresh batteries and no load
Toimitustiedot: Supplied with 2× AA batteries.