Hait: Homogenisaattorit elintarvikeanalytiikkaan
Homogenisaattoreita käytetään elintarvikenäytteiden homogenisointiin. Nämä näytteen sekoittajat, pussisekoittajat tai ns. Lab Blender -laitteet homegenisoivat lapojensa avulla suljetussa pussissa olevan näyte-laimennosliuosseoksen jatkokäsittelyä varten.
Homogenisaattoreita käytetään elintarvikenäytteiden homogenisointiin. Nämä näytteen sekoittajat, pussisekoittajat tai ns. Lab Blender -laitteet homegenisoivat lapojensa avulla suljetussa pussissa olevan näyte-laimennosliuosseoksen jatkokäsittelyä varten.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (710-2143)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The VWR® Star Blender 400 Silent is a highly efficient laboratory blender for solid sample preparation. With a sterile bag, it guarantees optimal bacte...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-0958)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Näytetilavuudet 80 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pienikokoinen ja helppokäyttöinen homogenisaattori, joka, näytetilavuus 50-400 ml sekoittaa kiinteät ja nestemäiset näytteet tehokkaasti kaikissa lab-...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Toimittaja: Seward (FermionX)
Kuvaus: Stomacher®-homogenisaattorit sekoittavat nopeasti ja luotettavasti monenlaiset laboratorionäytteet. Stomacher®-laitteissa on kaksi edestakaisin liikku...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Toimittaja: INTERSCIENCE
Kuvaus: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Toimittaja: Seward (FermionX)
Kuvaus: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Tuoteluettelon nro: (432-0161)
Toimittaja: Seward (FermionX)
Kuvaus: Designed for sample volumes from 80 to 400 ml, Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of labora...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SEWA4500/000/EU)
Toimittaja: Seward (FermionX)
Kuvaus: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-0228)
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: Näytetilavuuksille 80 tai 400 ml. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun kammion ja sekoituslastojen avulla tämä kompakti ja helppokäyttöinen sekoiti...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-1646)
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: Näytetilavuuksille 1 200...4 000 ml. Smasher™ XL on homogenisaattori, jossa on vuotamaton ja korroosionkestävä sekoituskammio, ruo...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (432-1850)
Toimittaja: Aes Laboratoire
Kuvaus: Smasher® on elintarvikenäytteille tarkoitettu homogenisaattori näytetilavuuksille 80 - 400 ml, jossa on vuotamaton ja korroosionkestävä sekoituskammio...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom