  • Kriteerit
    • In Stock (3)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Analogiset hygrometrit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/91/18944891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (620-0923)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kaikkiin ympäristöihin soveltuvaa analogista termohygrometria voi käyttää inkubaattorissa, jääkaapissa tai pakastimessa. Siinä on valkoisesta taustast...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Valkoinen kotelo ja valintataulu, jossa punaiset tunti-, minuutti- ja sekuntiosoittimet.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  AMARELL, ARNO
Kuvaus:   This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
Tuoteluettelon nro: (SIMELI0055)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present ...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  ALLA ATELIERS
Kuvaus:   Analogise hygrometri, –30...+60 °C; 0 - 100% RH, Halk.: 90 mm
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (AMARLF105562)
Toimittaja:  AMARELL, ARNO
Kuvaus:   This hair hygrometer is used for precise measuring of relative humidity.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-0621)
Toimittaja:  MOINEAU
Kuvaus:   This hair hygrometer with analogue needle thermometer is designed for use in measuring dew point.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 7  / 7