VWR®, Hygrometri, analoginen termohygrometri
Toimittaja: VWR
620-0923EA 86.6 EUR
620-0923
VWR®, Hygrometri, analoginen termohygrometri
Hygrometrit Analogiset hygrometrit
Kaikkiin ympäristöihin soveltuvaa analogista termohygrometria voi käyttää inkubaattorissa, jääkaapissa tai pakastimessa. Siinä on valkoisesta taustasta hyvin erottuva musta lämpötila-asteikko ja punainen kosteusasteikko.
  • Pyöreä muotoilu
  • Kuori ruostumatonta terästä
  • Suuri, helppolukuinen asteikkotaulu
Toimitustiedot: Supplied with a hook for wall mounting.