Hait: Jääkoneet
Jääkoneilla voi valmistaa laboratoriossa tarvittavia jääpaloja tai jäähillettä. Jääpalakoneella voi valmistaa kovia, kristallinkirkkaita jääkuutioita, joiden muotoa ja kokoa vaihtelemalla saadaan optimoitua tarvittava sulamisnopeus. Hitaasti sulava jääpala soveltuu lääkinnälliseen käyttöön ja säilytykseen, kun taas jäähileillä ja pienikokoisemmilla jääpaloilla jäähdytettävä tuote saadaan nopeammin ja hellävaraisemmin jäähtymään jäätymispisteeseen saakka. Hiljaisella käyntiäänellä toimivia jäähilekoneita on saatavana usean kokoisena ja eri kapasiteetilla.
Jääkoneilla voi valmistaa laboratoriossa tarvittavia jääpaloja tai jäähillettä. Jääpalakoneella voi valmistaa kovia, kristallinkirkkaita jääkuutioita, joiden muotoa ja kokoa vaihtelemalla saadaan optimoitua tarvittava sulamisnopeus. Hitaasti sulava jääpala soveltuu lääkinnälliseen käyttöön ja säilytykseen, kun taas jäähileillä ja pienikokoisemmilla jääpaloilla jäähdytettävä tuote saadaan nopeammin ja hellävaraisemmin jäähtymään jäätymispisteeseen saakka. Hiljaisella käyntiäänellä toimivia jäähilekoneita on saatavana usean kokoisena ja eri kapasiteetilla.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: PORKKA SCANDINAVIA AB
Kuvaus: Jäähilekoneet tuottavat kuivia ja pienikokoisia jäähileitä, jotka pysyvät irtonaisina pitkänkin säilytyksen ajan. Laitteet on valmistettu tiukkojen va...
Toimittaja: PORKKA SCANDINAVIA AB
Kuvaus: Ice machine in stainless steel for the production of ice cubes. Capacity from 18 to 145 kg/24 h. The ice machines are delivered with air cooling as a ...
Tuoteluettelon nro: (HOSHFM-170AKE)
Toimittaja: HOSHIZAKI
Kuvaus: The FM-170AKE (-N) is a modular ice machine that, depending on the model, produces flake ice or nugget ice.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAF388740000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom