Jäähilekone
Toimittaja: Porkka
474-0103EA 3220 EUR
474-0103 474-1635 472-0385 474-0100 474-0101 474-0102
Jäähilekone
Jääkoneet
Jäähilekoneet tuottavat kuivia ja pienikokoisia jäähileitä, jotka pysyvät irtonaisina pitkänkin säilytyksen ajan. Laitteet on valmistettu tiukkojen vaatimusten mukaisesti, ja niiden runko on korkealaatuista ruostumatonta 304 S 01 -luokan terästä. Ne eivät ruostu vaan kestävät ankariakin käyttöolosuhteita. Kaikki sisäosat on valmistettu joko (elintarvikelaatuisesta) ABS-muovista tai juomaveden säilytykseen käytettävistä materiaaleista.
  • Monenlaisia käyttökohteita: elintarvikekäyttö, supermarketit, laboratoriot, sairaalat jne.
  • Ilmajäähdytteinen
  • Jalat vakiovarusteena
  • Kiinteiden säilytysastioiden ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä ja sisäpinnat saumatonta elintarvikelaatuista ABS-muovia, joka on helppo puhdistaa
Täysin automaattisissa koneissa on verkkovirtakytkimet sekä säilytysastian termostaatti. Integroiduissa malleissa termostaatti pysäyttää jään tuotannon säilytysastian täyttyessä. Modulaarisissa koneissa jään tuotantoa valvoo valokennoilmaisin, joka havaitsee säilytysastian täyttymisen.
Jäähileiden valmistukseen käytettävä sisälokero ruostumatonta terästä
Korkeus jalkojen kanssa