Mini-inkubaattori, CULTURA®
Toimittaja: Merck
1.13311.0001EA 340.5 EUR
1.13311.0001 1.15533.0001
Mini-inkubaattori, CULTURA®
Inkubaattorit Pienikokoiset pöytämalliset inkubaattorit
Pienikokoinen inkubaattori kontaktiliuskojen (18) tai maljojen (12) pysty- tai vaakainkubointiin.
  • Lämpötila: 25-45 °C (±1 °C)
  • Turvallinen käyttää, ei vaadi huoltoa
  • Helppo puhdistaa
Paino: 1,1 kg
Sertifikaatit: Vastaa kansainvälisiä standardeja (SEV-hyväksytty)
Toimitustiedot: Toimitukseen sisältyy 1 inkubaattori, 1 teline ja 1 lämpömittari.