Hait: Jäähdytyskaapit
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 to 100%). F...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Peltier-teknologialla varustetuilla jäähdytetyillä inkubaattoreilla on erinomainen lämpötilan stabiilisuus ja tasaisuus. Ne ovat energiatehokkaita ja ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between 3 to 70 °C with forced air convection and fan speed control (50 to 100%). Featu...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Tuoteluettelon nro: (390-0963)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The INCU-Line® Tower is a general purpose, dual-chamber, cooled incubator with natural convection. This digitally cooled incubator with Peltier techno...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (390-0881)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The IL 23R digital cooled incubator with Peltier technology offers an economical and space saving solution for microbiology applications at below room...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Binder
Kuvaus: The KB series with compressor cooling consumes up to 30% less energy compared to its predecessor. Refrigerated incubators are mainly used for culturin...
Toimittaja: Binder
Kuvaus: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Toimittaja: Binder
Kuvaus: Näiden energiaa säästävien, jäähdyttävien inkubaattorien lämpötila-alue on +4 to 100 °C. Niissä on tarkasti 4 °C:een saakka jäähdyttävä Pelt...
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: Sets eco standards for cultivation below room temperature: Unmatched energy efficiency, excellent heat-up, cool-down and recovery times.
Energy Efficient
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: These cooled incubators have a refrigerated thermostat with 120 and 200 L capacity that ensures excellent connectivity, high performance in temperatur...
Toimittaja: MEMMERT
Kuvaus: Sarjan jäähdyttävien inkubaattoreiden lämpötila-alue on 0 to 60 °C. Ne lämmittävät ja jäähdyttävät nopeasti ja tarkasti. Kaikissa malleissa on ru...
Toimittaja: POL-EKO
Kuvaus: ILP Peltier-Cooled Incubators: Eco-friendly alternative to aggregate cooled models. Innovative and green, ILP incubators use Peltier cell technology f...
Toimittaja: THERMO BRAND
Kuvaus: Heratherm refrigerated incubators feature Peltier technology which maintains sample integrity at temperatures from 5 to 70 °C, very low energy consump...
Toimittaja: Hettich
Kuvaus: The HettCube range of cooled incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom