Hait: UV-lamput
Erilaisia UV-lamppuja voidaan käyttää monissa laboratoriotöissä, esimerkkinä vesitestit, laaduntarkastus, puhdistus, UV-curing, geelin katselu, mineralogia, tuhopolttojen tutkinta, ohutlevykromatografia, E. coli -testaus ja sterilointi. UV-lamput valmistetaan kevyiksi, ja ne on maalattu naarmujakestävällä maalilla. Saatavilla on UV-lamppuja eri aallonpituuksilla ja aallonpituuksien yhdistelmillä. On kädessä pidettäviä ja verkkovirtaan kytkettäviä malleja.
Erilaisia UV-lamppuja voidaan käyttää monissa laboratoriotöissä, esimerkkinä vesitestit, laaduntarkastus, puhdistus, UV-curing, geelin katselu, mineralogia, tuhopolttojen tutkinta, ohutlevykromatografia, E. coli -testaus ja sterilointi. UV-lamput valmistetaan kevyiksi, ja ne on maalattu naarmujakestävällä maalilla. Saatavilla on UV-lamppuja eri aallonpituuksilla ja aallonpituuksien yhdistelmillä. On kädessä pidettäviä ja verkkovirtaan kytkettäviä malleja.
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (1.13203.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Fluorocult®-elatusaineelle suunniteltu UV-lamppu.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Tuoteluettelon nro: (1.12537.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: UV lamp for TLC, 254 nm
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Ultraviolet light is considered an ancillary disinfectant to chemical disinfectants in the healthcare environment.
Tuoteluettelon nro: (SIMELD7290)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some organi...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (135-6040)
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: UV-lamppu, UV-valotoiminto, asennetaan tehtaalla
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PIER95035)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMELD7220)
Toimittaja: Industrial Physics
Kuvaus: This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: UV-lamppu, Pöytämallinen UV-lamppu, ilman putkia, XX-40, 40 W, -, L×S×K: 1260×152×108 mm, Paino: 9,0 kg
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: This lamp provides 100 W of high intensity, longwave (365 nm) illumination. It can be used for quality control, industrial inspection, and non-destruc...
Toimittaja: CONSORT
Kuvaus: UV-lamppu, UV lamp with filter, UV lamp, 200×85×60 mm, 1×6 W, Voimakkuus: 700 µW/cm², 365 nm, L×S×K: 200×85×60 mm
Toimittaja: CAMAG
Kuvaus: UV-lamppu, Viewing Box 4, for use with Camag UV lamps (022.91XX series) (lamps not included), 2×8 W
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Select from lamps with four, six or eight watts. Models available include 254 nm shortwave, 365 nm longwave, or a combination UV wavelengths, or UV an...
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: UV-lamppu, Kolme aallonpituutta, UV-lamppu, 394 × 76 × 114 mm, 3UV™, 3UV-38, 8 W, 254/302/365 nm, L×S×K: 394×76×114 mm
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: UV-kenttäteline, DC-virtalähde, UV-valon kenttäpakkaus, DC-virtalähde, lyhytaaltoinen, valaisupituus: 44,5 mm, Pen-Ray®, 254 nm, Paino: 136 g
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Kädessä pidettävät UV-lamput ovat hyödyllisiä ja monikäyttöisiä laboratoriotyökaluja. Kädet vapautuvat muihin töihin lisävarusteena saatavan lampputel...
Toimittaja: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus: Made of durable, lightweight plastic, these compact 4 W UV lamps can be used as a handheld instrument or hands-free in combination with an optional st...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom